(R)-(+)-3-Phenylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1499-1G P1499-100MG
TCIAP1499-1GEA 668 EUR InStock
TCIAP1499-1G TCIAP1499-100MG
(R)-(+)-3-Phenylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
(R)-(+)-3-Phenylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 34993-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=823bc4d764e607f49ede3287be526775186ae29c&vid=823bc4d764e607f49ede3287be526775186ae29c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité