(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1500-100MGEA 120 EUR InStock
TCIAP1500-100MG TCIAP1500-1G
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,2390 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276411
Numéro CAS: 57344-86-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/37/28992137.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité