(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine 98%, ee 94%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19051.03EA 22.6 EUR InStock
L19051.03 L19051.06
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine 98%, ee 94%, ChiPros®
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C
Densité: 0,866
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043338
Numéro CAS: 5913-13-3
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité