(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1541-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC1541-5G TCIAC1541-25G
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00043338
Numéro CAS: 5913-13-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/60/28938760.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 93.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité