Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
121910010 121910050 121910250
ACRO121910010EA 34.9 EUR InStock
ACRO121910010 ACRO121910050 ACRO121910250
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté 98%
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté
Formule: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
MW: 189,17 g/mol (anhy)
Point de fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006753
Numéro CAS: 345909-35-5
EINECS: 207-751-5
Merck Index: 13,05342
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 % (K.F.)
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité