Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
A12602.06 A12602.14
A12602.06EA 106 EUR InStock
A12602.06 A12602.14
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté ≥98%
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté
Broad spectrum excitatory amino acid antagonist.
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It acts as an antiexcitotoxic and anticonvulsant. It finds application in certain neurobiological disorders therapy.
Formule: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
MW: 189,17 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 275 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006753
Numéro CAS: 345909-35-5
EINECS: 207-751-5
Merck Index: 14,5327
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité