2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenyl(2-oxazoline), (4,5-Dihydro-2-oxazolyl)benzene, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
D2155-25G D2155-5G
TCIAD2155-25GEA 263 EUR InStock
TCIAD2155-25G TCIAD2155-5G
2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phenyl-2-oxazoline
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075541
Numéro CAS: 7127-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745478b78cca650fbfb0474ee94689297441f4cd&vid=745478b78cca650fbfb0474ee94689297441f4cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité