Menadione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 58.2 EUR InStock
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadione 98%
Menadione
Formule: C₁₁H₈O₂
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité