L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Menadione ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
A13593.09 A13593.18 A13593.30
A13593.09EA 27.9 EUR InStock
A13593.09 A13593.18 A13593.30
Menadione ≥98%
Menadione
Purity: 98% CAS No.: 58-27-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1908453 Merck Reference: 14,5831 MDL No.: MFCD00001681
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172.19 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité