Menadione
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Vitamine K32-Méthyle-1,4-naphthoquinone
EHERC14863000EA 98.6 EUR InStock
EHERC14863000
Menadione
Menadione
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité