L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Menadione 98, powder_yellow
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
0210225991 0210225925 0210225980
ICNA0210225991EA 1568 EUR InStock
ICNA0210225991 ICNA0210225925 ICNA0210225980
Menadione 98, powder_yellow
Menadione
Menadione belongs to the Vitamin K class of compounds, which are necessary for the biosynthesis of prothrombin and other blood clotting factors. Menadione has demonstrated cytotoxic activity against a variety of cell culture lines and can induce apoptosis of cultured cells, such as osteoclasts and osteoblasts, via elevation of peroxide and superoxide radical levels.
It is a prothrombogenic compound1 and is used as a model quinone in cell culture and in vivo investigations.
Menadione (Vitamin K3) is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. It is used as a phosphatase inhibitor and an inhibitor of mitochondrial DNA polymerase γ (pol γ). It can be used as an oxidative injury (free radical generator) inducing agent.
Soluble in methanol (15 mg/ml-clear solution).
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 100 - 110°C
Expiration Date Month/Day/Year
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité