L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Menadione 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
M0373-25G M0373-250G
TCIAM0373-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0373-25G TCIAM0373-250G
Menadione 98,0 HPLC, T
Menadione
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Merck Index: 14,05831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8a679d9709d8c4b101980f066a893080244425&vid=fc8a679d9709d8c4b101980f066a893080244425&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité