Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16240000EA 116 EUR InStock
EHERC16240000
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Formule: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005842
Numéro CAS: 51-03-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité