3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B3125-1G B3125-5G
TCIAB3125-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB3125-1G TCIAB3125-5G
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent) ≥98.0% (par HPLC)
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
Formule: C₇H₄O₃S₂
Numéro MDL: MFCD00132960
Numéro CAS: 66304-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31179b3abaf1abce5e3a9c58f311edb35f6957cb&vid=31179b3abaf1abce5e3a9c58f311edb35f6957cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité