Allylphosphonate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3069-1G D3069-5G
TCIAD3069-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3069-1G TCIAD3069-5G
Allylphosphonate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Allylphosphonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00015134
Numéro CAS: 1067-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9245a747638b3ad5d4bfc6fe3fbce252625ba6d7&vid=9245a747638b3ad5d4bfc6fe3fbce252625ba6d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité