Naphtalène-1,8-sultone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
N0766-25G N0766-5G
TCIAN0766-25GEA 205 EUR InStock
TCIAN0766-25G TCIAN0766-5G
Naphtalène-1,8-sultone ≥98.0% (par HPLC)
Naphtalène-1,8-sultone
Formule: C₁₀H₆O₃S
Numéro CAS: 83-31-8
EINECS: 201-468-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dbbc755f0002e31e9ca28d63b732ff5aadea78a&vid=8dbbc755f0002e31e9ca28d63b732ff5aadea78a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité