Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Bromophényl)-5-(1-naphtyl)-1,3,4-oxadiazole ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

L08554.06EA 190 EUR InStock
L08554.06
2-(4-Bromophényl)-5-(1-naphtyl)-1,3,4-oxadiazole ≥99%
2-(4-Bromophényl)-5-(1-naphtyl)-1,3,4-oxadiazole


Formule: C₁₈H₁₁BrN₂O
MW: 351,20 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050980
Numéro CAS: 68047-37-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité