2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50429.MDEA 95.2 EUR InStock
H50429.MD H50429.03
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol ≥98%
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020713
Numéro CAS: 1008-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité