Cyprodinil
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11909000EA 168 EUR InStock
EHERC11909000
Cyprodinil
Cyprodinil
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Numéro CAS: 121552-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité