Cyanine ériochrome R, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO215150050EA 24.3 EUR InStock
ACRO215150050
Cyanine ériochrome R, pur
Eriochrome cyanine R
Formule: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012411
Numéro CAS: 3564-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité