Cyanine ériochrome R, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.03164.0025EA 66.7 EUR InStock
1.03164.0025
Cyanine ériochrome R, Supelco®
Eriochrome cyanine R
Formule: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
Numéro MDL: MFCD00012411
Numéro CAS: 3564-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 420 g/l (20 °C)
Molar Mass 536.4 g/mol
Bulk Density 590 kg/m3
pH 9.1 (10 g/l, H2O, 24 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité