Bonded PP caps for sample storage vial kits
Fournisseur: Agilent
5183-4304 5183-4301 5183-4302 5183-4303 5183-4305 5183-4306 5183-4307 5183-4308
HEWL5183-4304EA 57 EUR InStock
HEWL5183-4304 HEWL5183-4301 HEWL5183-4302 HEWL5183-4303 HEWL5183-4305 HEWL5183-4306 HEWL5183-4307 HEWL5183-4308
Bonded PP caps for sample storage vial kits
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Bonded caps include bonded septa that will prevent liner fallout during shipping and sampling. Caps are manufactured of high quality materials to eliminate sample contamination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité