Blue line autosampler syringes for 7693A ALS, with PTFE tipped plungers
Fournisseur: Agilent
G4513-80203 G4513-80219 G4513-80210 G4513-80220 G4513-80208 G4513-80241 G4513-80228 G4513-80223 G4513-80222 G4513-80221 G4513-80233
HEWLG4513-80203EA 96 EUR InStock
HEWLG4513-80203 HEWLG4513-80219 HEWLG4513-80210 HEWLG4513-80220 HEWLG4513-80208 HEWLG4513-80241 HEWLG4513-80228 HEWLG4513-80223 HEWLG4513-80222 HEWLG4513-80221 HEWLG4513-80233
Blue line autosampler syringes for 7693A ALS, with PTFE tipped plungers
Seringues Seringues de chromatographie
Autosampler syringes with fitted plunger are recommended for homogenous liquid samples.
  • Plungers are not interchangeable or replaceable
  • Fitted syringe is individually matched with the plunger for precision injection
These syringes are suitable for gas and liquid samples and help to reduce carry-over and increase syringe lifetime.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité