Blue Line autosampler syringes for 7693A ALS, with fitted plungers
Fournisseur: Agilent
G4513-80202 G4513-80209 G4513-80200 G4513-80216 G4513-80215 G4513-80213 G4513-80212 G4513-80206 G4513-80205 G4513-80204 G4513-80201 G4513-80211 G4513-80229 G4513-80243 G4513-80242 G4513-80235 G4513-80234 G4513-80218 G4513-80244 G4513-80226 G4513-80224
HEWLG4513-80202EA 425 EUR InStock
HEWLG4513-80202 HEWLG4513-80209 HEWLG4513-80200 HEWLG4513-80216 HEWLG4513-80215 HEWLG4513-80213 HEWLG4513-80212 HEWLG4513-80206 HEWLG4513-80205 HEWLG4513-80204 HEWLG4513-80201 HEWLG4513-80211 HEWLG4513-80229 HEWLG4513-80243 HEWLG4513-80242 HEWLG4513-80235 HEWLG4513-80234 HEWLG4513-80218 HEWLG4513-80244 HEWLG4513-80226 HEWLG4513-80224
Blue Line autosampler syringes for 7693A ALS, with fitted plungers
Seringues Seringues de chromatographie
These autosampler syringes are used for homogenous liquid samples.
  • Plungers are not interchangeable or replaceable
Each fitted syringe is individually matched with the plunger for precision injection.
Plungers are suitable for gas and liquid samples, the PTFE tip of the plunger creates a tight seal between the plunger and glass, helping to reduce carry-over and increase syringe lifetime.
Informations de commande: Replacement plungers available.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité