L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Automation reservoirs, Matrix
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
1064-05-6 1064-05-7 1064-05-8 1064-15-6 1064-15-7 1064-15-8
613-2096EA 217 EUR InStock
613-2096 613-2097 613-2098 613-2099 613-2100 613-2101
Automation reservoirs, Matrix
Réservoirs pour réactifs
These disposable automation reservoirs made of PP offer excellent chemical resistance. The reservoirs feature the same shape and dimensions as standard microplates, giving users the flexibility to handle reagents on virtually any automated liquid handler.
  • Economical and disposable: No need to wash reservoirs - allowing more reservoirs to be used per run
  • Standard microplate dimensions enables reservoirs to be used in plate handlers or stackers
  • Built-in grooves in reservoir bottom reduce reagent waste and allow consistent aspiration of minimal amounts of
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité