Stopcocks for burettes, straight or lateral
Fournisseur: Hecht
HECH41552010EA 34.7 EUR InStock
HECH41552010 HECH41550020
Stopcocks for burettes, straight or lateral
Robinets d'arrêt
Stopcocks are made of soda-lime glass with interchangeable standard ground glass key.
For glass manipulators.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité