Leak diverters for pipes, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
TLS248-YW TLS691-CL TLS200
NEWPTLS248-YWEA 108 EUR InStock
NEWPTLS248-YW NEWPTLS691-CL NEWPTLS200
Leak diverters for pipes, PIG®
Matériaux absorbants
Purpose-built design catches pipe leaks or condensation to protect equipment, inventory and personnel.
  • Hangs from a leaking pipe to catch nuisance leaks and channel them to a floor drain or collection container
  • Non-permeable tarpaulin is vinyl coated for strength and durability
  • Resists punctures, UV and mildew for long life
  • Built-in grommets and included rubber straps make it easy to hang from an overhead pipe
Flow rate of 12,5 L per minute when used with a ½" ID hose.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité