Diviseurs pour colonnes capillaires GC
Fournisseur: SGE a Trajan company
18614600 123712 123711
548-1792EA 154 EUR InStock
548-1792 548-1776 548-1775
Diviseurs pour colonnes capillaires GC
Raccords et connecteurs
Diviseurs à sortie fixe pour colonnes capillaires
Le diviseur à sortie fixe est recommandé pour diviser le flux provenant d'une colonne capillaire entre deux détecteurs. Le kit est constitué d'un raccord diviseur spécial Glass Lined Tubing (GLT™), de tubes et de toutes les ferrules nécessaires à l'installation.
Diviseurs à admission fixe pour colonnes capillaires
Lorsqu'un échantillon injecté doit être divisé entre deux colonnes capillaires en vue d'une analyse simultanée, le diviseur à admission fixe est recommandé. Le modèle vitrifié, à faible volume interne garantit un raccordement inerte à faible volume mort. Les deux colonnes capillaires utilisées (généralement de polarité différente) doivent avoir une longueur et un diamètre interne identiques afin d'obtenir une répartition égale de l'échantillon. Le kit est constitué d'un raccord GLT™ spécial et de toutes les ferrules nécessaires à l'installation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité