Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Fournisseur: VARIAN
12102030 12102003 12102027 12102060 12256003 12113003 12105029 12113029 12102115 12102117
551-0317EA 183 EUR InStock
551-0317 551-0302 551-0314 VARI12102060 VARI12256003 VARI12113003 VARI12105029 VARI12113029 VARI12102115 VARI12102117
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Colonnes pour chromatographie
Bond Elut™ C2 is a fairly non-polar sorbent because of the short chain length of the functional group. C2 is often used during the process of method development if analytes are retained too strongly on a C8 or C18 phase. The polarity of C2 is slightly lower than a cyano phase for polar interactions.
  • C2 is a low carbon load sorbent
  • Can be used alongside CN and C8 phases
  • Popular for drug extraction from plasma and for flat baselines
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité