Portoirs pour tubes PCR, PP, Axygen®
Fournisseur: Corning
R-96-PCR-FY R-96-PCR-FSP
732-1389EA 47.5 EUR InStock
732-1389 732-1388
Portoirs pour tubes PCR, PP, Axygen®
Portoirs Tube Racks
PP avec couvercle.
  • Base de couleur fluorescente avec couvercle translucide
  • Durable, chimiquement inerte, et peut résister à des températures négatives pendant une longue période
Conçu pour contenir des tubes PCR de 0,2 et 0,5 ml.
Informations de commande: Le pack contient un exemplaire de chaque couleur : bleu, vert, violet, rouge et jaune.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité