Colonnes HPLC, Accucore™ XL C18 et XL C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
74104-012101 74104-013001 74104-014001 74104-052130 74104-102130 74104-103030 74104-104630 74104-153030 74104-154630 74104-253030 74104-254630 74204-012101 74204-013001 74204-014001 74204-053030 74204-104630 74204-153030 74204-154630 74204-254630
554-2263EA 530 EUR InStock
554-2263 554-2264 554-2265 554-2239 554-2240 554-2244 554-2248 554-2245 554-2249 554-2246 554-2250 554-2266 554-2267 554-2268 554-2254 554-2260 554-2256 554-2261 554-2262
Colonnes HPLC, Accucore™ XL C18 et XL C8
Colonnes pour chromatographie
Basées sur la technologie Core Enhanced Technology qui utilise des particules à noyau solide de 4 μm, ces colonnes permettent aux utilisateurs de méthodes HPLC conventionnelles d'obtenir des performances bien supérieures aux colonnes remplies de particules de silice totalement poreuses de 5 μm, 4 μm ou même 3 μm. Un très fort pouvoir de séparation avec des conditions et des instruments HPLC standard entraîne l'amélioration de la résolution des pics et la réduction des seuils de détection. Un remplissage extrêmement stable permet d'obtenir des colonnes d'une robustesse exceptionnelle, qui offrent une excellente rétention et une reproductibilité des réponses.
  • Economical and easy to use
  • Compatible with Uniguard™ direct-connection and stand-alone holders
  • Recommended for analytes with moderate hydrophobicity
  • Same System, Same Method, Better Results
Accucore™ XL C18: Rétention optimale de composés non polaires. Mécanisme d'interaction hydrophobe. Sépare une large gamme d'analytes.
Accucore™ XL C8: Sélectivité similaire à celle de C18 avec une rétention moindre. Recommandée pour les analytes dont l'hydrophobicité est modérée.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité