Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 OH
Fournisseur: VARIAN
12102065 12256040 12102020 12102046
VARI12102065EA 228 EUR InStock
VARI12102065 VARI12256040 VARI12102020 VARI12102046
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 OH
Colonnes pour chromatographie
Bond Elut™ C18 OH is a non-end capped version of the octadecyl bonded phases that enables the silanols on the silica surface to be more active. This low-load C18 has well-controlled silanol activity that permits the fractionation of metabolites and enhances retention of basic compounds compared to an endcapped C18. The pore size makes it a good choice for peptide extraction.
  • Silanol activity permits metabolite fractionation
  • Tight QC tolerances deliver batch-to-batch reproducibility
  • 150 Å pore size expands retention window to higher molecular weight compounds
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité