Bunsen burners
Fournisseur: Hecht
HECH41390001EA 50 EUR InStock
HECH41390001
Bunsen burners
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Bunsen burners with air regulation. Head ~ Ø15 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité