Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Fournisseur: VARIAN
12113011 12102011 12256009 12256058 12113037 12102124 12102073 12102097
VARI12113011EA 0 EUR InStock
VARI12113011 551-0307 VARI12256009 VARI12256058 VARI12113037 VARI12102124 VARI12102073 VARI12102097
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Colonnes pour chromatographie
CBA is a mid-polarity sorbent and weak cation exchanger (pKa 4,8). It can be used with a wider range of counter-ions than lower pKa sorbents like SCX and will demonstrate easier elution of quaternary amine functionalised analytes.
  • Cation exchange with no need for extreme basic conditions
  • Wider selectivity range provides more eluent options
  • Polar or non-polar depending on matrix or solvent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité