Media Bottles, tetragonal, with screw cap
Fournisseur: Greiner Bio-One
950700_50 951700_100 952700
GREI950700_50EA 119 EUR InStock
GREI950700_50 GREI951700_100 GREI952700
Media Bottles, tetragonal, with screw cap
Flacons Flacons pour milieux de culture
Polyethylene terephtalate (PET), ultra-clear.
  • Thermal stability from –60 to +60°C
  • With graduation
  • Sterile
  • Free of DNase/RNase
  • Non-cytotoxic and non-pyrogenic
Media bottle with screw cap for liquid storage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité