Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Fournisseur: VARIAN
12102033 12102006 12256005 12256039 12113032
VARI12102033EA 224 EUR InStock
VARI12102033 VARI12102006 VARI12256005 VARI12256039 VARI12113032
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Colonnes pour chromatographie
Bond Elut™ CH is a mid-polarity sorbent that exhibits unique selectivities for certain analytes. When employed as a non-polar sorbent, CH has the approximate polarity of a C₂ sorbent. Bond Elut™ CH is often a good choice when non-polar sorbents such as C₁₈, C₈ or C₂ do not provide the desired selectivity.
  • Non-polar CH with polarity similar to C₂
  • Retains polar analytes from aqueous matrices
  • Good choice when common non-polar sorbents do not provide the required selectivity
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité