L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Micro Cells for Fluorescence Measurements
Fournisseur: HELLMA
104002F-10-40 104002F-10-K-4
634-9428EA 389 EUR InStock
634-9428 HELL104002F-10-K-4
Micro Cells for Fluorescence Measurements
Cuvetten Cuvetten voor spectrofotometers
Hellma® high precision quartz glass micro cells for fluorescence measurements in the UV/Vis range, 10×2 mm path length, with lid.
  • Cell made of high performance quartz glass
  • Wavelength range from 200 to 2500 nm
  • Path length: 10×2 mm and to 10 mm
  • PTFE lid
  • Volume from 500 to 800 μl
Hellma® precision cells are 100% manufactured in Germany and are suitable for all common spectrophotometers.
Highest precision: Hellma® precision cells are characterized by the highest precision in path length accuracy and parallelism. This guarantees continuously
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité