L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Supports pour échantillons biologiques, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
720-1988EA 152 EUR InStock
720-1988 720-1989
Supports pour échantillons biologiques, VWR®
Portoirs Portoirs pour flacons
Conteneur robuste pour le transport d'échantillons biologiques prélevés au domicile du patient.
  • Poignée escamotable ce qui permet d'empiler facilement plusieurs unités
  • Avec pieds pour faciliter l'empilage et couvercle entièrement amovible pour faciliter le nettoyage
  • Symbole de danger biologique; personnalisable – l'utilisateur peut rajouter ses données / son logo
  • Construction en matériau léger, antichoc
  • Equipés d'un joint spécial pour garantir l'étanchéité à l'air conformément aux normes de sécurité
  • Procédures d'urgence à suivre en cas de bris du
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation l×p×h ext. l×p×h int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Petit conteneur 394x216x229 mm 217×363×94 mm 1 720-1988
Grand conteneur 394x216x305 mm 217×363×157 mm 1 720-1989
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité