Colonnes HPLC, mode mixte Acclaim™ HILIC-1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
066843 066844 066847 069694 069706 070090 070091 071912 071913
554-4455EA 922 EUR InStock
554-4455 554-4456 554-4457 555-7128 555-7138 554-4460 554-4461 554-4462 555-7170
Colonnes HPLC, mode mixte Acclaim™ HILIC-1
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes utilisent une phase stationnaire unique en mode mixte à base de silice combinant les propriétés de la chromatographie en phase inversée (RP) et de la chromatographie liquide d'interaction hydrophile (HILIC). Le groupe fonctionnel de la colonne est doté d'une chaîne alkyle hydrophobe et de diol hydrophile. Cette combinaison permet d'utiliser les interactions hydrophobe et hydrophile pour optimiser les séparations.
  • Retient les molécules hautement polaires
  • Sélectivité unique en complément des colonnes RP
  • Performances supérieures par rapport aux colonnes classiques à base de diol
Adapté à la séparation des molécules polaires et non polaires avec une sélectivité complémentaire aux colonnes RP et convenant à une large gamme d'applications, y compris les métabolites, lipides, polyéthylène glycols (PEG), tensioactifs éthoxylés et plus.
Type de particule : silice sphérique, de haute pureté
Plage de débit : 0,2 - 0,5 ml/min pour un diam. int. de 2,1 mm ; 0,4 - 1,0 ml/min pour un diam. int. de 3,0 mm ; 0,8 - 2,0 ml/min pour un diam. int. de 4,6 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité