Pipettes graduées, avec piston
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42548020 42548048 42548052 42548036 42548056 42548044
HECH42548020EA 25.4 EUR InStock
HECH42548020 HECH42548048 HECH42548052 HECH42548036 HECH42548056 HECH42548044
Pipettes graduées, avec piston
Pipettes Pipettes graduées
Safety measuring pipettes with interchangeable ground-in piston, standard type.
  • Tolerance 1,5 times higher than the official tolerance of class AS
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Zero at top, calibrated
  • Fire-polished tip
Conditionnement: Each pipette is packed in a plastic tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité