Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Fournisseur: VARIAN
12102007 12102034 12113033 12102064
VARI12102007EA 310 EUR InStock
VARI12102007 VARI12102034 VARI12113033 VARI12102064
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Colonnes pour chromatographie
A medium polarity sorbent with many uses, Bond Elut™ CN-E is ideal for applications in which extremely non-polar compounds would be irreversibly retained on high carbon load sorbents such as C₈ and C₁₈. This endcapped version of the cyano sorbent is best utilised when extracting analytes from an aqueous matrix.
  • Ideal for extracting aqueous analytes
  • Retention in aqueous and organic matrices
  • Useful for many applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité