Swabs tubes
Fournisseur: Greiner Bio-One
SWA6_1000 SWA5_1000
GREISWA6_1000EA 106 EUR InStock
GREISWA6_1000 GREISWA5_1000
Swabs tubes
Écouvillons Écouvillons de transport
Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
  • Sterilised by irradiation
  • Swab tubes made of polystyrene
Useful for hygienic controls in veterinary research as well as in environmental sampling.
Conditionnement: Individually wrapped.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité