Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Fournisseur: Agilent Technologies
Bond Elut™
VARI12102067EA 221 EUR InStock
VARI12102067 551-0305 VARI12113035 VARI12256007 VARI12113009 551-0320
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Colonnes pour chromatographie
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité