Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3853-5G D3853-1G
TCIAD3853-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD3853-5G TCIAD3853-1G
Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 68°C
Numéro MDL: MFCD02683112
Numéro CAS: 40972-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2ed3590bd3a126bee80f7ebb5279e3b3772470f&vid=d2ed3590bd3a126bee80f7ebb5279e3b3772470f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité