L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium tétraphénylborate ≥99.5% (P) réactif de précipitation pour K
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
A5130-1G A5130-10G
TCIAA5130-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA5130-1G TCIAA5130-10G
Sodium tétraphénylborate ≥99.5% (P) réactif de précipitation pour K
Sodium tétraphénylborate
Formule: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011494
Numéro CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,08690
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77bb16f6af3a319132328866d2acfd29cf44ae74&vid=db0428e6a501fe5658276754bfe908dba9e54444&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 99.5 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité