5-Bromo-8-quinoléinol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoquinolin-8-ol
B3324-25G B3324-5G
TCIAB3324-25GEA 531 EUR InStock
TCIAB3324-25G TCIAB3324-5G
5-Bromo-8-quinoléinol ≥96.0% (par GC)
5-Bromo-8-quinoléinol
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00457011
Numéro CAS: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f783724f9e0cec859bda1f8f02819997fbced506&vid=f783724f9e0cec859bda1f8f02819997fbced506&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité