Cérium trichlorure, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
C2058-25G C2058-5G
TCIAC2058-25GEA 140 EUR InStock
TCIAC2058-25G TCIAC2058-5G
Cérium trichlorure, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cérium trichlorure
Formule: CeCl₃
MW: 246,47 g/mol
Point de fusion: 722°C
Densité: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010929
Numéro CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,01997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e70dcacd02a8624ee52b868b7fa4184277f608c&vid=9c93632eb6cd5d6e1b1083e5e3d96e411c217b07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité