Dichloro(phényl)phosphine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0207-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0207-25ML TCIAP0207-500ML
Dichloro(phényl)phosphine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloro(phényl)phosphine
Formule: C₆H₅Cl₂P
MW: 178,98 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point de fusion: –51 °C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00000528
Numéro CAS: 644-97-3
ONU: 2798
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/40/28990940.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité