(3-Chloropropyl)triéthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1253-25ML T1253-500ML T1253-100ML
TCIAT1253-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1253-25ML TCIAT1253-500ML TCIAT1253-100ML
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane ≥97.0% (par GC)
(3-Chloropropyl)triéthoxysilane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00018985
Numéro CAS: 5089-70-3
EINECS: 225-805-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a256c97a32b08ff1c428f758a4da4261ef8ebf35&vid=a256c97a32b08ff1c428f758a4da4261ef8ebf35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité