Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
A0241-25G A0241-500G A0241-100G
TCIAA0241-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0241-25G TCIAA0241-500G TCIAA0241-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Aluminium acetylacetonate
Formule: C₁₅H₂₁AlO₆
MW: 324,31 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 192…195 °C
Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000013
Numéro CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
ONU: 3467
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16ac1d9280e7bba971ad0250f32c827d76dc067&vid=d16ac1d9280e7bba971ad0250f32c827d76dc067&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité